Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC Columns
Codice prodotto. 10240585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10240585
Marca: Thermo Scientific™ 260N131P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maintains low-bleed even at elevated temperatures. Choose these columns for outstanding robustness in difficult-to-analyze separations.
Low-bleed even at elevated temperatures. Chose the Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Columns for outstanding robustness in difficult-to-analyze separations.
Engineered Specifically for FFAP Analysis:
  • Polar phase, TPA modified polyethylene glycol
  • Bonded FFAP phase
  • Quality tested for acidic compound analysis
  • Equivalent to USP G25 and G35
  • Excellent Quality and Reproducibility
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult-to-analyze separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended Use:
  • Acids
  • FFAP analysis
  • Alcohols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 240/250°C
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Trace™ TR-FFAP
Tipo USP G25, G35
Da utilizzare con (applicazione) GC for FFAP Analysis, GC for Acidic Compound Analysis
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Polar
Descrizione 15m x 0.32mm x 0.25um