Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC Columns
Codice prodotto. 30308745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
30308745 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10704637 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10240585 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10086744 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10784077 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10259864 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10704827 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10447514 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10714827 50 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10189414 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 30308745 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260N231P
Spedizione stimata: 08-01-2027
Maintains low-bleed even at elevated temperatures. Choose these columns for outstanding robustness in difficult-to-analyze separations.
Low-bleed even at elevated temperatures. Chose the Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Columns for outstanding robustness in difficult-to-analyze separations.
Engineered Specifically for FFAP Analysis:
  • Polar phase, TPA modified polyethylene glycol
  • Bonded FFAP phase
  • Quality tested for acidic compound analysis
  • Equivalent to USP G25 and G35
  • Excellent Quality and Reproducibility
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult-to-analyze separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended Use:
  • Acids
  • FFAP analysis
  • Alcohols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Polarità Polar
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Tipo USP G25, G35
Stationary Phase Trace™ TR-FFAP
Tipo 60 m x 0.32 mm x 0.5 μm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TRACE
Temperatura max (sistema metrico) 240/250°C