Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC Columns
Codice prodotto. 10355203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
1 μm
1.4 μm
1.8 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10355203 20 m 0.18 mm 1 μm Pezzo
10030213 30 m 0.25 mm 1.4 μm Pezzo
10158074 60 m 0.25 mm 1.4 μm Pezzo
10090253 30 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
10219824 60 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
10111383 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
11580974 30 m 0.53 mm 5 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10355203 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260V495P
Spedizione stimata: 11-12-2026
Use these mid-polarity, thick film columns.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC Columns are mid-polarity, thick film columns.
  • Mid-polarity phase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxane
  • Thick films for the analysis of volatile analytes
  • Low bleed suitable for MS detection
  • Similar to: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommended for:
  • Volatile Organics
  • Alcohols
  • EPA 502.2, 608 and 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Alcohol Analysis, GC/MS for Alcohols, GC/MS for EPA 502.2, 608 and 624
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 20 m x 0.18 mm x 1 μm
Diametro (sistema metrico) 0.18 mm
Tipo USP G43
Stationary Phase Trace™ TR-V1
Diametro (sistema metrico) interno 0.18 mm
Product Line TRACE
Temperatura max (sistema metrico) 280/300°C