Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ 100-Hour Four-Channel Timer
Codice prodotto. 16099501 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
99 hr. 59 min. and 59 sec. on 4 channels
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
16099501 99 hr. 59 min. and 59 sec. on 4 channels Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16099501
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Traceable™ 100-Hour Four-Channel Timer is a lab workhorse provides 100 hour timing on four channels.
  • Alarm sounds for 60 seconds and may be silenced manually
  • Includes count/down feature and time-of-day clock
Specifica
Product Type Timer
Intervallo di tempo 99 hr. 59 min. and 59 sec. on 4 channels
Alarms Audible
Accuracy 0.01%
Display Digital
Descrizione USB Interface
N. di canali 4
Tipo di batteria AAA
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Peso (sistema imperiale) 1.5 oz.
Peso (sistema metrico) 0.04 kg
Include Battery, Flip-Open Stand, Traceable™ Certificate