Includes
Flip-open stand for benchtop; slot for wall mounting; external temperature/humidity sensor; AAA battery
L'unità con triplo display e controllo remoto offre sicurezza e praticità. I monitor remoti di umidità relativa/temperatura con allarme Fisherbrand™ Traceable™ sono ideali per misurazioni ordinarie, monitoraggio giorno/notte, controllo di qualità ed esperimenti critici. Il sensore può essere collocato in cappe, camere sterili, refrigeratori, depositi, incubatori, camere climatiche e aree di stoccaggio di sostanze chimiche.
- Calibrazione multipunto nel certificato Traceable™ con numerazione univoca
- Il display triplo consente di visualizzare contemporaneamente i valori minimo/massimo e l'umidità
- Memoria dei valori minimo e massimo sia per la temperatura che per l'umidità
- Il sensore di temperatura ambiente interno o esterno legge la temperatura e l'umidità
- Se i valori non rientrano in quelli impostati viene emesso un allarme
- Supporto pieghevole per banco da laboratorio e asola per supporto da parete
- In plastica ABS antiurto e altamente resistente alle sostanze chimiche
Order Info
Disponibile anche senza cavo collegato; i sensori si trovano all'interno dell'unità anziché sul cavo. Vedere n. di cat. 15-079-630.
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrated by an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™.
Specifications
Specifications
| Tipo | Monitoraggio remoto di umidità relativa/temperatura con allarme |
| Intervallo di umidità | Dal 20 al 99% |
| Risoluzione | Umidità res: 0,1° |
| Accuracy | Accuratezza umidità: ±3% nell'intervallo medio, ±5% al di fuori dell'intervallo medio |
| Temperature Range (Metric) | Da -50° a 70 °C |
| Precisione termica | ±1 °C |
| Tipi di allarme | Acustico |
| Tipo di display | LCD w/ 0.5 in. digits |
| Materiale | Plastica ABS |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Da 32 °F a 140 °F |
| Show More |