Learn More
Standard calibrazione di conduttivit� Traceable™, materiale di riferimento certificato (CRM)
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Use NIST-traceable reference materials for the highest accuracy available. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) offer easy calibration with included instructions and temperature chart.
- Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing
- Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart
- Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater
- ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Order Info
In flaconi da 473 ml (16 once)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Conductivity Standard |
| Descrizione | NIST Batch Tested, Resistivity: 0.0001 mΩ |
| Imballaggio | Bottle |
| Concentration or Composition Notes | NIST Batch Tested |
| Tracciabilità a NIST | NIST Batch Tested |
| Conducibilità | 10,000 μS |
| Resistività | 0.0001 mOhm |
| Tecnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Colore | Trasparente |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- traceable conductivity standard
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride,N-propanol