Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digital Dial Thermometer
Codice prodotto. 15223986 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Bilancia:
Centigrade, Fahrenheit Scale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15223986
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easy to read digital dial and mercury free. Traceable™ Digital Dial Thermometers are ideal for cuvets, soil, incubators and test tubes. Wide temperature span combines the ranges of more than 90 different mercury thermometers.
  • LCD display 20 times more readable than eye-straining pointers or mercury levels
  • Readings updated every 10 seconds
  • Operate continuously for 1.5 years on a single replaceable battery
  • Resolution, Accuracy: 0.10, ±1°C Stem length: 4.8 in. (12 cm)
  • Stem diameter: 0.12 in. (3 mm)
  • Dial diameter: 1.5 in. (38 mm)
  • Weight: 1.01 oz. (31 g)
  • Range: -58°F to +572°F and -50°C to +300°C
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.19 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 4.83 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soil, cuvettes, test tubes, food products, incubators, biomedical reagents and petroleum Hydrocarbons
Include Protective Case, Silver Oxide Battery
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 4.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 12 cm
Materiale Plastic
Risoluzione 0.1°
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 31 g
Product Type Thermometer
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -50°C to +300°C
Calibrated Sì
Tipo di batteria Silver Oxide
Accuracy ±1°C (±1°F)
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Bilancia Centigrade, Fahrenheit Scale