Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable con stelo in acciaio inossidabile e schermo LCD da 0.25 poll.
Codice prodotto. 11719725 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +300°C
Da -50° a +280°C
Da -50° a +300°C
Da -50°C a +150°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58° a +536°F
Da -58° a +572°F
Da -58°F a +302°F
Accuracy:
±0.4°C
±1°C
Modello:
Termometro Ultra per alimenti/impermeabile/antiperforazione/infrangibile
Termometro a elevata resistenza agli urti/all’acqua
Termometro antiurto/impermeabile
Termometro per alimenti/con stelo/idrorepellente/infrangibile
Termometro portachiavi
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Accuracy Modello unitSize
11719725 Da -50°C a +150°C Da -58°F a +302°F ±1°C Termometro portachiavi Pezzo
11785853 Da -50° a +300°C Da -58° a +572°F ±1°C Termometro antiurto/impermeabile Pezzo
11769725 Da -50° a +280°C Da -58° a +536°F ±1°C Termometro per alimenti/con stelo/idrorepellente/infrangibile Pezzo
11799715 -50° - +300°C Da -58° a +572°F ±0.4°C Termometro a elevata resistenza agli urti/all’acqua Pezzo
11759725 Da -50° a +300°C Da -58° a +572°F ±0.4°C Termometro Ultra per alimenti/impermeabile/antiperforazione/infrangibile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11719725
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi.
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi. Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi.
  • Modelli a penetrazione a stelo corto tascabili
  • Tracciabili a standard NIST
  • Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature di campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni ad acqua
  • I termometri con tempi di campionamento più lunghi possono essere rimossi dal campione prima della lettura—ideale quando la lettura del valore nel punto di misurazione risulta difficile
  • Per l'uso in cuvette, terreno, incubatori, prodotti derivati dal petrolio e alimenti
  • I termometri impermeabili (vedere i modelli 14-648-43, -44) sono ideali per l'uso in laboratori umidi, aree di lavaggio e sul campo
  • Disponibili termometri con schermo LCD da 0.375 poll. (vedere il cod. prod..14-648-47); disponibili anche con protezioni (vedere il cod. prod. 06-664-32 e 06-664-30)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Profondità (sistema imperiale) 0,25 in.
Profondità (sistema metrico) 0.63 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,75 in.
Da utilizzare con (applicazione) Dispositivo portatile di agevole lettura per la misurazione della temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi
Include Sonda in acciaio inox
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 3,75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 9.52 cm
Materiale Stainless Steel
Modello Termometro portachiavi
Risoluzione ±1°C
Peso (sistema imperiale) 0,5 once
Peso (sistema metrico) 10 g
Larghezza (sistema imperiale) 0,75 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 3,75 in.
Max. Temperature (English) 302°F
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58°F a +302°F
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated Sì
Accuracy ±1°C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 2 cm