Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable con stelo in acciaio inossidabile e schermo LCD da 0.25 poll.
Codice prodotto. 11785853 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-50° - +300°C
Da -50° a +280°C
Da -50° a +300°C
Da -50°C a +150°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58° a +536°F
Da -58° a +572°F
Da -58°F a +302°F
Accuracy:
±0.4°C
±1°C
Modello:
Termometro Ultra per alimenti/impermeabile/antiperforazione/infrangibile
Termometro a elevata resistenza agli urti/all’acqua
Termometro antiurto/impermeabile
Termometro per alimenti/con stelo/idrorepellente/infrangibile
Termometro portachiavi
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Accuracy Modello Dimensione della confezione
11785853 Da -50° a +300°C Da -58° a +572°F ±1°C Termometro antiurto/impermeabile Pezzo
11719725 Da -50°C a +150°C Da -58°F a +302°F ±1°C Termometro portachiavi Pezzo
11769725 Da -50° a +280°C Da -58° a +536°F ±1°C Termometro per alimenti/con stelo/idrorepellente/infrangibile Pezzo
11799715 -50° - +300°C Da -58° a +572°F ±0.4°C Termometro a elevata resistenza agli urti/all’acqua Pezzo
11759725 Da -50° a +300°C Da -58° a +572°F ±0.4°C Termometro Ultra per alimenti/impermeabile/antiperforazione/infrangibile Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11785853
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi. I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi.
I termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inossidabile sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi. Per misurare temperature di gas, alimenti e altri prodotti semisolidi.
  • Short-stem piercing models are ideal for carrying in a pocket
  • Longer probes are excellent for measuring sample temperatures while stirring in deep vessels or water baths
  • Thermometers with longer sampling rates allow thermometer to be removed from sample before reading—ideal when display is difficult to read in measuring position
  • For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and foods
  • Traceable to standards provided by NIST
  • Waterproof thermometers (see Models 14-648-43, -44) are ideal for wet labs, wash-down areas and field use
  • 0.375 in. LCD screen thermometers available (see Cat. No.14-648-47); also available with protective guards (see Cat. Nos. 06-664-32 and 06-664-30)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Profondità (sistema imperiale) 0,5 in.
Profondità (sistema metrico) 1,27 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,14in.
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura nel suolo e in cuvette, provette per test, prodotti alimentari, incubatori e idrocarburi di origine petrolifera
Include Sonda in acciaio inox, copertura per sonda e batteria all’ossido di argento
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 8in.
Lunghezza (sistema metrico) 26 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 20 cm
Materiale Stainless Steel
Modello Termometro antiurto/impermeabile
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema imperiale) 0,87 once
Peso (sistema metrico) 24.6 g
Larghezza (sistema imperiale) 1,75 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 10,25 in.
Max. Temperature (English) 572°F
Temperatura max (sistema metrico) 300°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58° a +572°F
Temperature Range (Metric) Da -50° a +300°C
Calibrated Sì
Tipo di batteria 1.5V Silver Oxide, 357BP
Accuracy ±1°C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 4 cm