Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory Hygrometer/Thermometer
Codice prodotto. 11799825 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Igrometro/termometro con memoria
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11799825 Igrometro/termometro con memoria Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11799825
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Simultaneously displays both temperature and relative humidity on dual 1.12 in. high LCD.
  • Letture minime/massime di umidità e temperatura
  • Funzione di spegnimento automatico
  • Con uscita per PC
  • Con allarme acustico programmabile
Specifica
Tipo Igrometro/termometro con memoria
Intervallo di umidità Da 10 a 95%
Risoluzione 0.001
Accuracy ±2%
Temperature Range (Metric) Da -20° a 50 °C
Tipi di allarme Allarme acustico programmabile
Tipo di display LCD
Materiale Plastica ABS
Dimensioni (L x P x A) 7.12 x 2.75 x 1.25 in. (18 x 7 x 3 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3 piedi
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 8.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 91.4 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 22 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Altezza (sistema metrico) 3 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.7 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 1.7 cm
Peso (sistema imperiale) 10.75 once
Peso (sistema metrico) 0.304 kg
Include Istruzioni di calibrazione