Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging Thermometer
Codice prodotto. 15294026 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
1 Bottle
1 Probe, 5/16 in. dia. x 3/4 in. long
1 sonda in acciaio inox, adattatore C/A, supporto, bande magnetiche in Velcro, montaggio a parete, batterie
2 Bottles
2 Probes (Bottle Probe and 5/16 in. dia. x 3/4 in. long)
2 Probes, 5/16 in. dia. x 3/4 in. long
2 sonda in acciaio inox, adattatore C/A, supporto, bande magnetiche in Velcro, montaggio a parete, batterie
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15294026 2 Probes, 5/16 in. dia. x 3/4 in. long Pezzo
15204036 2 Probes (Bottle Probe and 5/16 in. dia. x 3/4 in. long) Pezzo
15264026 1 Bottle Pezzo
15224036 2 sonda in acciaio inox, adattatore C/A, supporto, bande magnetiche in Velcro, montaggio a parete, batterie Pezzo
15284026 1 Probe, 5/16 in. dia. x 3/4 in. long Pezzo
15274026 2 Bottles Pezzo
15214036 1 sonda in acciaio inox, adattatore C/A, supporto, bande magnetiche in Velcro, montaggio a parete, batterie Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15294026
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging Thermometer that can be used in 21 CFR 11 environments.
Termometri con acquisizione dati Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™, utilizzabili in ambienti 21 CFR 11. Termometro ad elevata accuratezza con intervallo di temperatura da -58 a 158°F (da -50 a 70°C) e risoluzione di 0.01; mantiene una precisione di ±0.25°C nell'intero intervallo di temperatura. Ideale per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni ad acqua, blocchi riscaldanti e incubatori.
  • Termometro con registrazione dati con intervalli di tempo fissi di un minuto
  • Soddisfa i requisiti CDC attuali nonché le raccomandazioni aggiuntive su conservazione e monitoraggio dei vaccini
  • Utilizzabile in ambienti 21CFR 11, i dati non elaborati vengono bloccati e non possono essere cancellati o modificati sull'unità base
  • Memorizzazione di massimo dieci singoli eventi di allarme
  • Possibilità di memorizzare oltre 1 milione di temperature rilevate
  • Recupero dei dati senza complicazioni; l'unità può restare in funzione durante il download e l'analisi dei dati
  • Indicatori di stato: Batteria scarica, memoria insufficiente, trasferimento dati USB, stato di allarme attivo
  • Tracciabilità agli standard NIST per l'accuratezza
  • Corpo in plastica ABS antiurto e resistente alle sostanze chimiche con dimensioni 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 pollici)
  • Peso: 5 once
Allarmi di alta/bassa temperatura e indicazione di ora/data
  • La funzione di monitoraggio allarmi memorizza ciascun evento di allarme indicando nei dettagli il momento in cui si è verificato e quando l'unità è ritornata nell'intervallo ammesso
  • Gli indicatori di stato di allarme comprendono LED visivi, allarmi acustici e segmenti LCD lampeggianti
  • È possibile richiamare i dati di massimo dieci differenti eventi di allarme, con l'evento più recente visualizzabile sul display
Trasferimento dati USB
  • La nuova funzione consente di trasferire i dati registrati (file CSV) da termometro a PC (o Mac™) mediante una chiavetta USB (non inclusa)
  • Non è richiesto software per l'interfaccia computer
  • Ciascun termometro dispone di un ID esclusivo che consente di utilizzare diverse unità nella stessa posizione
  • I dati non elaborati sull'unità non possono essere sovrascritti o modificati
  • La spia compare quando la memoria è piena al 95 %
Funzioni di registrazione dati
  • Utilizzabili in ambienti che richiedono la conformità a 21CFR 11
  • Il termometro registra due anni di osservazioni con un intervallo di registrazione di un minuto
  • Il dispositivo interrompe la registrazione quando la memoria è piena e non sovrascrive i dati registrati
  • Una volta memorizzati, i dati non possono essere cancellati
Caratteristiche delle sonde per flaconi
  • Le sonde per flaconi sono sigillate in un flacone miniaturizzato (1 x 2.5 pollici) riempito di glicole atossico
  • La soluzione è composta da GRAS (generalmente considerato sicuro dalla Food and Drug Administration (FDA))
  • Elimina i problemi legati al contatto accidentale con alimenti o acqua potabile
  • Sensore di temperatura immerso in flacone con soluzione tampone per impedire variazioni repentine della temperatura quando si apre lo sportello del frigorifero
  • Ideale per l'uso nel monitoraggio delle condizioni di conservazione per vaccini o altri campioni importanti
  • Soddisfa i requisiti CDC attuali nonché le raccomandazioni per il monitoraggio della temperatura di conservazione dei vaccini come parte del programma di vaccinazione infantile
Order Info
Batteria di ricambio: Cod. Cod. 1111
Specifica
Tipo Termometro con acquisizione dati
Tipo di display LCD
Calibrazione Not Calibrated
Tipi di allarme LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment
Software Type TraceableLIVE
Descrizione 2 Probes, 5/16 in. dia. x 3/4 in. long
Include 2 Probes, 5/16 in. dia. x 3/4 in. long
Certificazione/Conformità NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC
Interfaccia USB
Tipi di sensore Temperature-Buffered Bottle Sensor
Precisione (Temperatura) ±0.25°C
Risoluzione temperatura 0.01°
Temperature Range (Metric) Da -50 a 70°C
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) Da -58 a 158°F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -72.4°F to +316.4°F
Peso (sistema imperiale) 5 once
Peso (sistema metrico) 141.7 g