Learn More
Fisherbrand™ Mini anemometro/termometro Traceable™
Codice prodotto. 11774196 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
With Battery
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
11774196 With Battery Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11774196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.90€
    87.96€ / pezzi 1
    Risparmia 4.94€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la misurazione della velocità del flusso d'aria in cinque valori selezionabili dall'utente: metri al secondo, piedi al secondo, miglia all'ora, chilometri all'ora e nodi. Il mini anemometro/termometro Fisher Scientific Traceable fornisce misurazioni rapidissime con due aggiornamenti delle letture al secondo.
Measures air velocity in five user-selectable values: meters per second, feet per second, miles per hour, kilometers per hour and knots. Fisher Scientific™ Traceable™ Micro-Anemometer/Thermometer provides lightning fast measurements with reading updates twice per second.
Simple one-button operation eliminates the need to refer to directions.
  • Ultra compact micro-design
  • Displays maximum airflow and wind chill measured in °F and °C
  • Tough ABS plastic housing
  • Water resistant and durable
  • Electroluminescent backlight
  • Easy-to-read, high contrast LCD digits measure 0.375 in. (9.52mm)
  • Easy-to-use rugged design
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST.
Specifica
Tipo Vane Anemometer
Accuracy ±1 °C
Case Material ABS Plastic
Tipo di gas Air
Certificazione/Conformità Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST.
Descrizione Micro-Anemometer/Thermometer
Dimensioni (L x P) 4 x 2.25 pollici (10.16 x 5.71 cm)
Display Measures Air Velocity in meters/sec, feet/sec, miles/hr, kilometers/hr. and knots
Da utilizzare con (applicazione) Measures Air Velocity in meters/sec, feet/sec, miles/hr, kilometers/hr. and knots
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Larghezza (sistema metrico) 5.71 cm
Temperatura (sistema imperiale) Da -4 ° a 176 °F
Temperatura (sistema metrico) Da -20° a +80 °C
Peso (sistema imperiale) 1 oncia
Peso (sistema metrico) 28.34 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,25 in.
Include With Battery