Learn More
Fisherbrand™ Termometri a infrarossi senza contatto Traceable™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
I termometri portatili misurano mediante infrarossi le temperature superficiali, con campi visivi da 6:1 a 8:1. Termometri senza contatto a infrarossi Fisher Scientific™ Traceable™, ideali per petrolio, componenti elettronici, impianti e uso sul campo.
If a unit has a view field of 7:1 and the thermometer is held 14 in. (35.6cm) from object, it reads infrared radiation emitting from a 2 in. dia. (5.1cm) spot.
- Switch to view either Celsius or Fahrenheit scales Laser sighting beam permits aiming precisely at the target surface
- 15-077-57 and 06-664-39 assure accurate measurements using adjustable control to account for differences in surface infrared emissivity of objects
- One-second sampling, backlighting button, data hold, low-battery indicator and dual ranges
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; attesta la riconducibilità dello strumento agli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Da utilizzare con (applicazione) | Petrolio, elettronica, impianti e analisi sul campo |
| Include | Due batterie AAA, cinturino da polso |
| Lunghezza (sistema imperiale) complessiva | 7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) complessiva | 178 mm |
| Tempo di misurazione | 1 sec. |
| Risoluzione | 1° |
| Peso (sistema imperiale) | 6 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 0.17 kg |
| Vedi altri risultati |