Learn More
Standard calibrazione di conduttività Traceable™ One-Shot™, produttore materiale di riferimento certificato (CRM)
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Ideal for lab or field applications
Single-use conductivity standards calibrate all conductivity meters and probes for maximum accuracy. Eliminate concern about external container contamination. Calibration is made in the standard vial.
Calibration within container — zero contamination
- Traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Accuracy: certificate stated uncertainty or ±0.25 microsiemen or ±0.25%
- 100% compatible with all conductivity meters
- A2LA accreditations ISO 34 and ISO 17025 plus ISO 9001
- Includes an individual temperature chart and step-by-step calibration instructions
- Units labeled (micromhos/microsiemens, ohms, parts per million/TDS)
- Single use Eliminates external contamination concerns Each standard contains 100mL
Assortment (09-328-20) contains one each of 09-328-6, -7, -8, -9, -10, and -12
Order Info
Ogni flacone contiene 100 ml
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Conductivity Standard |
| Imballaggio | 6/conf. |
| Conducibilità | 1413 μ℧ |
| Tecnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Colore | Clear |
| pH | 7 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conductivity Meter |
| Solubilità | Soluble in water |
| Tipo di soluzione | Calibration Solution |
| Tipo | Standard di calibrazione della conducibilità; solidi disciolti: 3.3 ppm |
| Vedi altri risultati |