Learn More
Standard calibrazione di conduttività Traceable™ One-Shot™, produttore materiale di riferimento certificato (CRM)
Codice prodotto. 11794246 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conducibilità:
10, 100, 1000, 1413, 10,000, 100,000 μ℧
10,000 μ℧
100 μ℧
100,000 μ℧
1000 μ℧
1413 μ℧
Quantità:
100 mL
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conducibilità Quantità Dimensione della confezione
11794246 10,000 μ℧ 100 mL pezzi 6
11774246 100 μ℧ 6 x 100 mL pezzi 6
11784246 1000 μ℧ 100 mL pezzi 6
11754246 1413 μ℧ 6 x 100 mL pezzi 6
11704256 100,000 μ℧ 100 mL pezzi 6
11744246 10, 100, 1000, 1413, 10,000, 100,000 μ℧ 6 x 100 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11794246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.45€
    36.53€ / pezzi 6
    Risparmia 6.92€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Ideal for lab or field applications
Single-use conductivity standards calibrate all conductivity meters and probes for maximum accuracy. Eliminate concern about external container contamination. Calibration is made in the standard vial.
Calibration within container — zero contamination
  • Traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology)
  • Accuracy: certificate stated uncertainty or ±0.25 microsiemen or ±0.25%
  • 100% compatible with all conductivity meters
  • A2LA accreditations ISO 34 and ISO 17025 plus ISO 9001
  • Includes an individual temperature chart and step-by-step calibration instructions
  • Units labeled (micromhos/microsiemens, ohms, parts per million/TDS)
  • Single use Eliminates external contamination concerns Each standard contains 100mL
Assortment (09-328-20) contains one each of 09-328-6, -7, -8, -9, -10, and -12
Order Info
Ogni flacone contiene 100 ml
Specifica
Materiale o nome chimico Conductivity Standard
Imballaggio 6/conf.
Conducibilità 10,000 μ℧
Tecnica Calibration of Conductivity Instrument
Colore Clear
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Meter
Solubilità Soluble in water
Tipo di soluzione Conductivity Standard
Tipo Standard di calibrazione della conducibilità; solidi disciolti: 3.3 ppm
Quantità 100 mL