Learn More
Fisherbrand™ Termometro digitale al platino di alta precisione Traceable™
Codice prodotto. 15244016 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da  -100.000° a +200.000 °C
Da -200 a +500 °C
Modello:
Bullet™ Probe
Sonda con impugnatura
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Modello unitSize
15244016 Da  -100.000° a +200.000 °C Bullet™ Probe Pezzo
15234016 Da -200 a +500 °C Sonda con impugnatura Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15244016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Sonda, cavo, custodia per trasporto in plastica, certificato Traceable e batteria da 9V; uscita per computer inclusa con l'unità
Unità a elevata precisione progettata per anni di servizio affidabile—anche negli ambienti più difficili
Unità a elevata precisione progettata per anni di servizio affidabile—anche negli ambienti più severi. I termometri digitali a elevata precisione in platino Fisher Scientific™ Traceable™ sono dotati di sensore in platino che garantisce una risposta lineare e una precisione elevata per l'intero intervallo. Ideali per prodotti alimentari, farmaceutici, petroliferi, acque reflue, sistemi a gas, terreni, forni e fabbricazione di prodotti elettronici.
  • Sonda con manico: Range misuratore da -200° a +500°°C con risoluzione 0.001° o 0.0001°
  • Sonda Bullet: Range misuratore da -100 a 200°°C
  • Visualizzazione in °°F o °°C
  • Tasti coperti da membrana impermeabili e facili da utilizzare
  • Il tasto virgola decimale cambia la visualizzazione per mostrare uno, due, tre o quattro numeri significativi dopo il decimale
  • Il registratore di dati interno acquisisce automaticamente le letture MIN/MAX ogni ora per le ultime 24 ore
  • La sonda a risposta istantanea aggiorna le letture tre volte al secondo per liquidi, aria/gas, semisolidi
  • La funzione di mantenimento consente all'utente di congelare il display per visualizzare i valori in un secondo momento
Modello sonda con manico
  • Range: da -99° a +500°°C
  • Sonda in platino impermeabile in acciaio inox a 4 fili a risposta rapida
  • Diametro sonda: 0.13 pollici
  • Lunghezza stelo: 6.30 pollici
  • Lunghezza totale: 9 pollici
  • Lunghezza cavo 5 piedi
  • Impermeabile
  • Da utilizzare per liquidi, aria/gas e semisolidi con letture alla penetrazione del puntale di 0.3 pollici
Modello sonda Bullet™
  • Range: da -99° a +500°°C
  • Sonda Bullet in platino impermeabile in acciaio inox a 4 fili a risposta rapida
  • Diametro sonda: 0.25 x 1 pollici
  • Cavo in vetro flessibile utilizzabile ad alta temperatura (500°°C) da 10 pollici
  • Impermeabile
  • Da utilizzare per liquidi, aria/gas e semisolidi
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Profondità (sistema imperiale) 0.5 in.
Profondità (sistema metrico) 2.84 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.16 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 0.4 cm
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della temperatura in sistemi gassosi, reagenti, soluzioni chimiche, suolo, bagnomaria, forni, incubatori, sostanze farmaceutiche e alimentari, acque reflue
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 13.97 cm
Include Sonda in platino, cavo, possibilità di uscita dati per computer (pacchetto software in vendita separatamente), custodia per il trasporto in plastica, batterie e certificato Traceable
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 9 ft.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 5.875 in.
Lunghezza (sistema metrico) 29.21 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304.8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 2.54 cm
Materiale Platinum, Stainless Steel
Modello Bullet™ Probe
Tipo di sonda Bullet probe
Risoluzione 0,0001°C
Peso (sistema imperiale) 8 oz.
Peso (sistema metrico) 226.7 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Product Type Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Max. Temperature (English) 392°F
Temperatura max (sistema metrico) 200°C
Min. Temperature (English) -148°F
Min. Temperature (Metric) -100°C
Temperature Range (Metric) Da  -100.000° a +200.000 °C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.05 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 8.89 cm