Descrizione
- Shockproof
- Pocket-size unit comes ready to use and outfitted with wide-range, fast-response and one-switch operation
- Range: -50° to +750°C/-58° to +1382°F
- Accuracy: ±1°C + 0.75% between 0° and 500°C (32° and 932°F); ±1°C + 1% between 500° and 750°C (932° and 1382°F); -20 ±2°C; -40 ±4°C; -50 ±5°C
- Resolution: 0.1°
- Dimensions: 2.75 x 4.25 x 0.88 in. (69 x 106 x 22 mm)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensioni (L x P x A) | 4,25 x 2,75 x 0,75 in. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori, impianti e analisi sul campo |
| Altezza (sistema imperiale) | 0,75in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1,9 cm |
| Include | Sonda di tipo K con sensore, cavo da 48 in. (1,9 m), custodia in pelle, batteria da 9 V per una durata compresa tra 150 e 200 ore di uso continuo |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 48 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10,8 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 121,92 cm |
| Materiale | Plastic |
| Vedi altri risultati |