Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Lollipop™ Water-Resistant Thermometers
Codice prodotto. 16506820 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Cabled Probe
Integrated Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
16506820 Integrated Probe Pezzo
16516820 Cabled Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16506820
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This digital and water-resistant thermometer provides results in two seconds
  • Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
  • Water-resistant, IP64, case allows for dependable readings even in wet environments
  • Quickly recall min/max readings and switch between °F and °C with the press of a button
  • Read in any position and lighting condition with backlit display that can be rotated up to 180°
  • Choose between an integrated or 9-ft (2.7 m) cabled sensor
Specifications
Tipo Lollipop Thermometer
Risoluzione 0.1°C
Accuracy ±0.5°C from -20°C to 200°C, ±1°C otherwise
Temperature Range (Metric) -50°C to +250°C
Precisione termica ±1.5°C
Descrizione Integrated Probe
Tipo di display LCD
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +482°F
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 20.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5.08 cm
Diametro sonda (sistema imperiale) 3/16 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 0.48 cm
Peso (sistema imperiale) 2 lb.
Peso (sistema metrico) 0.907 kg
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Monitoring
Include Integrated Probe
Certificazione/Conformità NIST