Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Dimensioni display | 1/2 in. |
| Monouso | Single-use |
| Emissività | Unknown |
| Da utilizzare con (applicazione) | Temperature Monitoring |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.54 cm |
| Include | Probe, Wall Mount, Magnet Mount, Hook and Loop Mounting Strips, Wire Mount (for probe), Flip-Out Benchtop Stand, CR2032 Battery, and NIST-Traceable Certificate (with data) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.16 cm |
| Materiale | Plastic |
| Modello | Bullet Probe |
| Vedi altri risultati |