Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer
Codice prodotto. 16576810 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sonda:
Bottle Probe
Bullet Probe
Vaccine Bottle Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sonda Dimensione della confezione
16576810 Bottle Probe Pezzo
16566810 Bullet Probe Pezzo
16586810 Vaccine Bottle Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16576810
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer constantly monitors and displays current, minimum, and maximum temperatures.
  • Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory NIST-traceable calibration.
  • Simple one key min/max resets
  • Use either the internal or external temperature sensor
  • Easily toggle between °F and °C
  • View battery status at a glance
Specifica
Riempimento bottiglia Glycol
Dimensioni della bottiglia 5 mL
Certificazione/Conformità NIST
Dimensioni display 1/2 in.
Monouso Single-use
Emissività Unknown
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Monitoring
Altezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Altezza (sistema metrico) 13.34 cm
Include Probe, Wall Mount, Magnet Mount, Hook and Loop Mounting Strips, Wire Mount (for probe), Flip-Out Benchtop Stand, CR2032 Battery, and NIST-Traceable Certificate (with data)
Lunghezza (sistema metrico) 20.32 cm
Materiale Plastic
Modello Bottle Probe
Tipo di sonda Bottle Probe
Risoluzione 0.1°
Peso (sistema imperiale) 2 in.
Peso (sistema metrico) 0.9 kg
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Product Type Digital Thermometer
Memorizzazione dei dati None
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Max. Temperature (English) 140°F
Temperatura max (sistema metrico) 60°C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50.0°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -50°C to +60°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Temperature Monitored Equipment
Tipo di batteria 3 V CR2032
Accuracy ±0.5°C (-20°C to +60°C), ±1°C otherwise
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 6.35 cm