Learn More
Fisherbrand™ Registratori grafici della temperatura Traceable™
Codice prodotto. 11709795 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Registratore a 10 giorni
Registratore a 40 giorni
Registratore a 5 giorni
Unit Size:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Product Type Unit Size
11709795 Registratore a 10 giorni Pezzo
11719795 Registratore a 40 giorni Pezzo
15204006 Registratore a 5 giorni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11709795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    41.87€ / pezzi 1
    Risparmia 3.33€
    7% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Add to basket
Add to basket
Provides a permanent record, which is easy to read, duplicate, fax, scan and file. Traceable™ Temperature Chart Recorders are single-use, disposable recorders for monitoring temperatures in refrigerators, supply rooms, food storage, chemical warehouses, animal quarters, incubators, goods-in-transit, walk-in chambers, biological materials, and manufacturing plants.
  • Custodia in plastica ABS antiurto
  • Elimina la necessità di penne, strumentazioni costose, software confusionari e formazione
  • Visualizzazione della temperatura sia in °F che °C su un grafico grande di diam. 5.5 poll. (14cm)
  • Il motore a batteria fa avanzare il grafico con una precisione di ±1 secondo al giorno
  • Il grafico di semplice lettura mostra la temperatura e la data/l'ora dell'evento
  • La finestra trasparente sul registratore consente di osservare la temperatura attuale e lo storico
  • Registrazione per 5, 10 o 40 giorni
  • Grafico, marcatore e batteria sono precaricati—per iniziare la registrazione è sufficiente premere la linguetta
  • Il sigillo antimanomissione mantiene l'integrità di unità e risultati
  • Dimensioni involucro: L x P x A 3.87 × 2.5 × 5.25 poll. (13.3 × 9.8 × 6.4cm)
Order Info
Peso: 11 once (312g); Dimensioni esterne (L x P x A) 5.25 x 3.87 x 2.5 poll. (13.3 x 9.8 x 6.4cm)
Certifications
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Specifications
Accuracy ±1°C/±2°F
Certificazione/Conformità ISO 17025, NIST
Tipo di batteria Alcalina AA
Product Type Registratore a 10 giorni
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -20° a 100°F
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Altezza (sistema metrico) 6.4 cm
Include Una batteria alcalina “AA”
Velocità di rotazione 5 giorni
Sensore Bimetallico
Temperature Range (Metric) Da -28° a 38°C
Peso (sistema imperiale) 11 once
Peso (sistema metrico) 312 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.8 cm