Learn More
Fisherbrand™ Timer da banco a due canali Traceable™ con display LCD a due righe
Codice prodotto. 15284006 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15284006 Blue Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15284006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.95€
    23.43€ / pezzi 1
    Risparmia 5.52€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Wall mount bracket, stand, AAA battery, Traceable certificate, instructions
Funzionamento come cronometro e come orologio. Timer da banco a due canali Fisher Scientific Traceable per la programmazione simultanea di due diverse attività da 24 ore a 1 secondo.
Funzionamento come cronometro e come orologio. Timer da banco a due canali Fisher Scientific™ Traceable™ per la programmazione simultanea di due diverse attività da 24 ore a 1 secondo.
  • Timer range: 24 hours to 1 second
  • Display: Double-line LCD, each line 1 in.H
  • Resolution: 1 sec.
  • Accuracy: 0.01%
  • Memory recall
  • Distinct alarm for each channel; 1 minute
  • Alarm may be silenced automatically or manually
  • Dimensions: 1.3L x 9.5W x 14 cmH (0.5 x 3.75 x 5.5 in.)
  • Net weight: 5 oz. (140g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Timer per conto alla rovescia
Intervallo di tempo Da 24 ore a 1 sec.
Alarms Acustici e visivi
Accuracy ±0,01%
Display LCD
Colore Blue
Altezza (sistema imperiale) display 1 in.
Altezza (sistema metrico) display 2.5 cm
Peso (sistema imperiale) 5 once
Peso (sistema metrico) 141 g
Include Staffa per montaggio a parete, supporto, batteria AAA, certificato Traceable, istruzioni
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni generiche di misurazione del tempo
Certificazione/Conformità NIST, ISO 17025