Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- GC Columns
- GC Capillary Columns
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns
Codice prodotto. 10321315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10321315 | 30 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10514465 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10187544 | 15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10259834 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10025834 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10219134 | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10712917 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10660056 | 60 m | 0.32 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10774637 | 60 m | 0.53 mm | 0.25 μm | Pezzo |
| 10167894 | 15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10046314 | 15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10499244 | 15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10341305 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10076074 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10229184 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10036124 | 60 m | 0.25 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10792147 | 60 m | 0.32 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10391015 | 60 m | 0.53 mm | 0.5 μm | Pezzo |
| 10320835 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10075984 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10036034 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10381355 | 30 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10117334 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10127334 | 60 m | 0.25 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10230295 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10641026 | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | Pezzo |
| 10301025 | 60 m | 0.25 mm | 1.4 μm | Pezzo |
| 10792337 | 15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Pezzo |
| 10487134 | 30 m | 0.32 mm | 1.5 μm | Pezzo |
| 10487324 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm | Pezzo |
| 10229134 | 30 m | 0.32 mm | 1.8 μm | Pezzo |
| 10784637 | 60 m | 0.32 mm | 1.8 μm | Pezzo |
| 10406954 | 30 m | 0.53 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10565815 | 60 m | 0.53 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10437724 | 105 m | 0.53 mm | 3 μm | Pezzo |
| 10117424 | 75 m | 0.53 mm | 3 μm | Pezzo |
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns provide low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.
- Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
- Long lifetime
- Excellent inertness
- Equivalent to USP G43 phase
- Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
- Alcohols
- Volatile organics
- Oxygenates
- Residual solvents
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 260/280°C |
| Diametro (sistema metrico) | 0.25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Product Line | TraceGOLD |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| Tipo USP | G43 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Oxygenates Analysis, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Polarità | Mid-Polar |
| Descrizione | 1 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |