Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns
Codice prodotto. 10784637 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
15 m
30 m
60 m
75 m
105 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.4 μm
1.5 μm
1.8 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10784637 60 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
10514465 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10187544 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10259834 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10025834 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10219134 30 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
10712917 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10660056 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10774637 60 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
10167894 15 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10046314 15 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10499244 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10341305 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10076074 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10229184 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10036124 60 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10792147 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10391015 60 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10320835 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10075984 15 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10036034 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10321315 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10381355 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10117334 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10127334 60 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10230295 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10641026 60 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10301025 60 m 0.25 mm 1.4 μm Pezzo
10792337 15 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10487134 30 m 0.32 mm 1.5 μm Pezzo
10487324 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10229134 30 m 0.32 mm 1.8 μm Pezzo
10406954 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
10565815 60 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
10437724 105 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
10117424 75 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Codice prodotto. 10784637 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260913410
Spedizione stimata: 03-12-2026
Provides low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC Columns provide low-bleed, excellent reproducibility and column-to-column consistency even with sensitive detectors like ECDs and MS.
  • Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
  • Long lifetime
  • Excellent inertness
  • Equivalent to USP G43 phase
  • Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
  • Alcohols
  • Volatile organics
  • Oxygenates
  • Residual solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Residual Solvents Analysis, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
Spessore pellicola 1.8 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 1.8 um Thickness; 0.32 mm ID; 60 m Length
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Tipo USP G43
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-1301 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 260/280°C