Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns
Codice prodotto. 10096064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10096064 60 m 0.32 mm 1.5 μm Pezzo
10628725 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
10158084 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10331015 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10187844 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10066214 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10566185 30 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
10076214 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10381205 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10437524 60 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
10447524 15 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10086024 15 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10330975 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10249614 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10565435 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10678525 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10016274 60 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10468294 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10197754 60 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10065984 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10108054 15 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10574685 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10732927 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10640836 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10649295 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10555815 60 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10752727 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10406764 60 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10371545 15 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10127884 30 m 0.32 mm 1.5 μm Pezzo
10321385 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10310835 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
10610836 60 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Codice prodotto. 10096064 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260900630
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC Columns feature a mix of cyano and phenyl groups for increased polarity and a different elution order relative to less polar columns.
  • Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
  • Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low-bleed
  • Optimal for confirmation analysis
  • Equivalent to USP G46 phase
  • Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Aroclor Mixes Analysis, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes
Spessore pellicola 1.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 60 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 1.5umthickness; 0.32mm ID; 60m length
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Tipo USP G46
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-1701 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 260/280°C