Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns
Codice prodotto. 10311315 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10311315 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10648915 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
10487904 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10497904 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10723877 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10219714 30 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
10732537 15 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10147374 15 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10698715 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10650256 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10764837 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10300835 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10279414 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10620826 15 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10076114 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10703107 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10703297 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10127704 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10774837 15 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10177614 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
12967131 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 10311315 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260891300
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these columns for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns are particularly suited for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
  • Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
  • Ideal for confirmational analysis
  • Excellent inertness for active compounds such as pesticides
  • Very low bleed ideal for analysis by GCMS
  • Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
  • Pesticides and herbicides
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
  • Triglycerides
  • Sterols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sterols Analysis, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 15 m Length
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G43
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-17 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 300/320°C