Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MS GC Column
Codice prodotto. 15850910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15850910 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15850910 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260995680
Spedizione stimata: 05-01-2027
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Column.
  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TraceGOLD
Spessore pellicola 0.4 μm