Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC Column
Codice prodotto. 15820900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15820900 30 m 0.53 mm Pezzo
15547791 60 m 0.25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15820900 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260842980
Spedizione stimata: 10-11-2026
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC Column has an exceptionally inert phase with selectivity and elution order optimized for difficult separations.
  • Trifluoropropylmethyl polysiloxane phase resolves compounds that phenyl and cyano phases cannot
  • Outstanding thermal stability and low bleed
  • Suitable for use with sensitive detectors including ECD, NPD and MS
  • Appropriate for use as a confirmation GC column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Tipo USP G6
Stationary Phase TraceGOLD TG-200MS
Spessore pellicola 1 μm