Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-200MS GC Columns
Codice prodotto. 13488018 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
20 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
13488018 20 m Pezzo
13478018 10 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13488018 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260842760
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Exceptionally inert mid-polarity columns with selectivity and elution order optimized for difficult separations
  • Polar phase, trifluoropropylmethyl polysiloxane solid phase resolves compounds that phenyl and cyano phases cannot
  • Outstanding thermal stability and low bleed
  • Suitable for use with sensitive detectors including ECDs, NPDs and MS
  • Confirmation column in combination with another GC column
  • Equivalent to USP G6 phase
  • Similar to Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max -20°C to +320/340°C
Lunghezza (sistema imperiale) capillare 65.61 ft.
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Silica Analysis
Spessore pellicola 0.15 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 m