Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Codice prodotto. 10016174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10016174 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10505635 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10534115 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10167704 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10733877 15 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10639295 15 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10545815 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10371115 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10279754 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10781957 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10621016 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10219804 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10629675 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10229084 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10713297 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10791957 15 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10534875 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10381345 30 m 0.53 mm 3 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10016174 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260941420
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Ver todas las promociones
Spedizione stimata: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use these columns for a higher phenyl content that provides useful elution order and retention time changes.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns offers a higher phenyl content providing useful elution order and retention time changes.
  • Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G42 phase
  • Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
  • Organochlorine pesticides and herbicides
  • Pharmaceuticals
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
  • Sterols
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals Analysis, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G42
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-35 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 300/320°C
Mostrar más Mostrar menos
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.