Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns
Codice prodotto. 10669105 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
10669105 15 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
10137714 15 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
13466846 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10200345 30 m 0.25 mm 0.1 μm Pezzo
10545065 30 m 0.32 mm 0.1 μm Pezzo
10230195 30 m 0.53 mm 0.15 μm Pezzo
10240195 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10670636 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
13476846 10 m 0.53 mm 0.15 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10669105 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260950360
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.
  • Low polarity, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Lower bleed and better inertness than comparable high-temperature columns
  • Special design of fused silica tubing extends column lifetime by up to 40%
  • Similar to Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recommended for:
  • Phenols
  • Residual solvents
  • Drugs of abuse
  • Semivolatiles
  • Pesticides
  • PCBs
  • Solvent impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Pesticides Analysis, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Residual Solvents, Solvents, and Solvent Impurities
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Low-Polar
Descrizione 0.1 um Thickness; 0.32 mm ID; 15 m Length
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Tipo USP G27, G36
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 HT
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 380/400°C