Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Columns
Codice prodotto. 10649105 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.25μ m
0.33 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10649105 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10723297 10 m 0.1 mm 0.1 μm Pezzo
15207488 12 m 0.2 mm 0.33 μm Pezzo
13408018 40 m 0.15 mm 0.15 μm Pezzo
13488008 20 m 0.15 mm 0.15 μm Pezzo
15581790 30 m 0.53 mm 5 μm Pezzo
10066504 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10137334 15 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
10584685 30 m 0.25 mm 0.25μ m Pezzo
10086644 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10416954 30 m 0.53 mm 0.25 μm Pezzo
10659295 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10289754 60 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10085884 15 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10086314 15 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10096314 15 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10408874 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10137904 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10457914 30 m 0.53 mm 0.5 μm Pezzo
10230005 60 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10056034 60 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10584105 15 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10594105 15 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10650056 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10681206 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10744257 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
10576185 60 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10586185 60 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10753117 15 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
10371025 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
12586299 60 m 0.53 mm 5 μm Pezzo
11531174 20 m 0.18 mm 0.18 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Codice prodotto. 10649105 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260981300
Spedizione stimata: 30-11-2026
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Column.
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase TraceGOLD TG-5MS GC Column.
  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
  • Equivalent to USP G27 phase
  • Similar to Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommended for:
  • Semivolatiles
  • Phenols
  • Amines
  • Residual solvents and solvent impurities
  • Drugs of abuse
  • Pesticides
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Low-Polar
Descrizione 0.25 um Thickness; 0.25 mm ID; 15 m Length
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G27, G36
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 330/350°C