Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard, 0.10μm, 0.25mm I.D., 30m length
Codice prodotto. 11840453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11840453 30 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11840453 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260980475
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time.
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard to protect the column.
  • With integrated SafeGUARD
  • Available in a range of phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS
Dimensione particelle 10 μm
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G27
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
Temperature Range (Metric) -60°C to +330/350°C