Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard
Codice prodotto. 11890453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
20 m
30 m
Diametro (sistema metrico):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione particelle:
0.18 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Dimensione della confezione
11890453 20 m 0.18 mm 0.18 μm Pezzo
11870453 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
11850453 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
11860453 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11890453 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260985785
Spedizione stimata: 22-12-2026
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time.
Extend column lifetime and get more consistent results over a longer period of time. Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard to protect the column.
  • With integrated SafeGUARD
  • Available in a range of phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Active Compounds Analysis, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Dimensione particelle 0.18 μm
Spessore pellicola 0.18 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 m
Polarità Low-Polar
Diametro (sistema metrico) 0.18 mm
Tipo USP G27, G36
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
Diametro (sistema metrico) interno 0.18 mm
Temperatura max (sistema metrico) 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Temperature Range (Metric) -60°C to +330/350°C