Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns
Codice prodotto. 10177894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.15 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.25μ m
0.33 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Dimensione della confezione
10177894 30 m 0.25 mm 0.25μ m Pezzo
11521174 40 m 0.18 mm 0.18 μm Pezzo
13418018 20 m 0.15 mm 0.15 μm Pezzo
15297478 12 m 0.2 mm 0.33 μm Pezzo
10311595 15 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10794637 15 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10457524 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
10526005 60 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
10586375 15 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10239184 30 m 0.25 mm 0.5 μm Pezzo
10698905 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
10260335 15 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10447914 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10046034 30 m 0.32 mm 1 μm Pezzo
10167664 60 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
10702347 30 m 0.53 mm 1.5 μm Pezzo
13178295 20 m 0.18 mm 0.18 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Codice prodotto. 10177894 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260961420
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Incorporates phenyl groups in the polymer backbone for improved thermal stability, reduced bleed and reduced susceptibility to oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC Columns incorporate phenyl groups in the polymer backbone for improved thermal stability, reduced bleed and reduced susceptibility to oxidation.
  • Low polarity, silarylene phase with selectivity comparable to 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Designed for low bleed and outstanding inertness
  • Similar to DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Recommended for:
  • GC/MS applications using ion-trap systems
  • Polycyclic aromatics
  • Hydrocarbons including chlorinated hydrocarbons
  • Phthalates
  • Phenols
  • Amines
  • Organophosphates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
Dimensione particelle 0.25 µm
Spessore pellicola 0.25μ m
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Low-Polar
Descrizione Spessore 0.25 um ; diametro interno 0.25 mm; lunghezza 30 m
Quantità Each
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Tipo USP G27, G36
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 330/350°C