Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns
Codice prodotto. 11591164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
105 m
Diametro (sistema metrico):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11591164 20 m 0.18 mm Pezzo
11511164 30 m 0.25 mm Pezzo
11521164 60 m 0.25 mm Pezzo
11531164 30 m 0.32 mm Pezzo
11541164 60 m 0.32 mm Pezzo
11551164 30 m 0.53 mm Pezzo
11561164 60 m 0.53 mm Pezzo
11571164 105 m 0.53 mm Pezzo
11581164 75 m 0.53 mm Pezzo
11501174 40 m 0.18 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11591164 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 260814950
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
  • Proprietary stationary phase
  • Optimized dimensions for analysis of volatile organic pollutants
  • Ideally suited for US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021, and 8260
  • Similar to DB-VRX, Rtx-VRX
Recommended for:
  • Volatile organic pollutants
  • Aromatics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Volatile Organic Pollutants Analysis, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 20 m
Polarità Non-Polar
Descrizione 20 m x 0.18 mm x 1 μm
Diametro (sistema metrico) 0.18 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-VRX
Diametro (sistema metrico) interno 0.18 mm
Product Line TraceGOLD
Temperatura max (sistema metrico) 260°C