Learn More
Tradipitant, MedChemExpress
Descrizione
Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tradipitant |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 622370-35-8 |
| Colore | Tan |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C28H16ClF6N5O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | VLY-686 LY686017 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (170.10 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only