Learn More
Novus Biologicals™ TRAF-6 Inhibitor Peptide Set
Codice prodotto. 18717663 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18717663 5 mg 5mg
18710014 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18717663 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2265065mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00€
    1440.60€ / 5mg
    Risparmia 84.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Applications: In vitro assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 5 mg
For Research Use Only