Learn More
Abnova™ TRAF3/CEN14q FISH Probe
Codice prodotto. 16043355
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
200 μL
Dimensione della confezione:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16043355 200 μL 200µL
16033355 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16043355 Fornitore Abnova™ N. del fornitore FG0218.200uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene TNF receptor-associated factor 3
Alias gene CAP-1,CD40bp,CRAF1,LAP1
Simbolo del gene TRAF3
ID gene (immissione) 7187
Product Type DNA/RNA
Quantità 200 μL
Forma Liquid