missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRAF3IP2 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30509904 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30509904 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30509904 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338330IR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

TRAF3IP2 Polyclonal antibody specifically detects TRAF3IP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TRAF3IP2
Applicazioni ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene ACT1DKFZP586G0522, adapter protein CIKS, C6orf2, C6orf4chromosome 6 open reading frame 5, C6orf5DKFZp586G0522, C6orf6MGC3581, CIKSchromosome 6 open reading frame 2, Connection to IKK and SAPK/JNK, NFkB-activating protein ACT1, Nuclear factor NF-kappa-B activator 1, TRAF3 interacting protein 2, TRAF3-interacting protein 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TRAF3IP2 (NP_671733.2).,, Sequence:, MPPQLQETRMNRSIPVEVDESEPYPSQLLKPIPEYSPEEESEPPAPNIRNMAPNSLSAPTMLHNSSGDFSQAHSTLKLANHQRPVSRQVTCLRTQVLEDSEDSFCRRHPGLGKAFPSGCSAVSEPASESVVGALPAEHQFSFMEKRNQWLVSQLSAASPDTGHDSDKSDQSLPNASADSLGGSQEMVQRPQPHRNRAGLDLPTIDTGYDSQPQDVLGIRQLERPLPLTSVCYPQDLPRPLRSREFPQFEPQRYPACAQMLPPNLSPHAPWNYHYHCPGSPDHQVPYGHDYPRAAYQQVIQ
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10758
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.