Learn More
TRAF6 Mouse anti-Human, Clone: 1D1E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Specifica
Antigene TRAF6
Clone 1D1E1
Concentrazione 0.7 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808435
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66498-1-IG-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16898425
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66498-1-IG-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Transaldolase 1 is a key enzyme of the nonoxidative pentose phosphate pathway providing ribose-5-phosphate for nucleic acid synthesis and NADPH for lipid biosynthesis. This pathway can also maintain glutathione at a reduced state and thus protect sulfhydryl groups and cellular integrity from oxygen radicals. The functional gene of transaldolase 1 is located on chromosome 11 and a pseudogene is identified on chromosome 1 but there are conflicting map locations. The second and third exon of this gene were developed by insertion of a retrotransposable element. This gene is thought to be involved in multiple sclerosis.
Specifica
Specifica
TRAF6
0.7 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RING finger protein 85, RNF85, TRAF6
TRAF6
IgG1
Protein G
Antibody
1D1E1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9Y4K3
7189
TRAF6 Fusion Protein Ag24696
Primary
-20°C
TRAF6