Learn More
Tralkoxidym, TRC
Codice prodotto. 17943385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17943385 500 mg 500mg
17944645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17943385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT712403500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87820-88-0
Formula molecolare C20 H27 N O3
Molecular Weight (g/mol) 329.43
Sinonimo 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)-2-cyclohexen-1-one (ACI), 2-[1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-enone, Achieve, Achieve (pesticide), FD 4026, Grasp, Grasp (cyclohexenone), ICI-A 604, ICIA 0604, PP 604, Splendor, Tralkoxydim
IUPAC Name 2-[(E)-N-ethoxy-C-ethylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)cyclohex-2-en-1-one
SMILES CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
Specifications
Materiale o nome chimico Tralkoxydim
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
Peso formulazione 329.1991