Learn More
Tralkoxydim 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325204 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325204 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17605000AL50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tralkoxydim
CAS 87820-88-0
Nomi componenti o analita Tralkoxydim
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C20 H27 N O3
Concentrazione 50 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
SMILES CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
IUPAC Name 2-[(E)-N-ethoxy-C-ethylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)cyclohex-2-en-1-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 329.43
Quantità 1 mL
Peso formulazione 329.1991 g/mol