Learn More
R&D Systems™ TRAM 34
Codice prodotto. 30002117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002117 10 mg 10mg
18084082 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30002117 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2946/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.21€
    257.25€ / 10mg
    Risparmia 36.96€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and highly selective KCa3.1 channel blocker
Potent and highly selective blocker of intermediate conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa3.1) (Kd = 20 nM). Exhibits 200-1500-fold selectivity over KV, BKCa, KCa2, Na+, CRAC and Cl- channels. Suppresses the reactivation of lymphocytes by mitogenic stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 289905-88-0
Formula molecolare C22H17ClN2
Specifica
Materiale o nome chimico TRAM 34
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 344.84
Purezza >99%
Peso molecolare 344.842