Learn More
TRAM-34, MedChemExpress
Descrizione
TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | TRAM-34 |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 289905-88-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H17ClN2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (72.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=CC=C1C(N2N=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only