Learn More
TRAM-34, TRC
Codice prodotto. 30453373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453373 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453373 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT70510025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
CAS 289905-88-0
Formula molecolare C22 H17 Cl N2
Quantità 25 mg
Sinonimo 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
IUPAC Name 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 344.84
Peso formulazione 344.108