missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tramadol N-Oxide, Mikromol™

Codice prodotto. 30050513
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30050513 25 mg 25mg
18083100 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050513 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0007.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tramadol N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Tramadol N-Oxide
CAS 147441-56-3
Nomi componenti o analita Tramadol N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H25 N O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Tramadol N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,19)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)20-3/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1
SMILES COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2C[N+](C)(C)[O-]
IUPAC Name 1-[(1R,2R)-2-hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-N,N-dimethylmethanamine oxide
Molecular Weight (g/mol) 279.37
Quantità 25 mg
Peso formulazione 279.1834 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.