Learn More
R&D Systems™ Trametinib
Codice prodotto. 18755836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18755836 50 mg 50mg
18746376 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18755836 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 7709/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.00€
    660.45€ / 50mg
    Risparmia 38.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective MEK inhibitor; orally bioavailable
Trametinib is a potent and selective MEK1 and MEK2 inhibitor (IC50 = 0.92 and 1.8 nM, respectively, in cell-free assays). In vitro, it inhibits the growth of human colorectal cancer cell lines expressing either B-RAF or K-RAF (IC50 values range from 0.48 to 36 nM). In vivo, it suppresses tumor growth of HT-29 and COLO205 xenografts in nude mice. Trametinib induces apoptosis. This compound is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2 H)-yl]phenyl]acetamide
CAS 871700-17-3
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio MEK Inhibitors
Formula molecolare C26H23FIN5O4
Purezza 0.98