Learn More
Trametinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16450667
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16450667 50 mg 50mg
16494338 10 mg 10mg
16465256 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16450667 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10999
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Trametinib (GSK1120212; JTP-74057) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (GSK1120212
Specifica
Materiale o nome chimico Trametinib
CAS 871700-17-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H23FIN5O4
Quantità 50 mg
Sinonimo GSK1120212 JTP-74057
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (40.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(NC1=CC=CC(N(C2=O)C(C(C(N2C3CC3)=O)=C(N4C)NC5=CC=C(C=C5F)I)=C(C4=O)C)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 615.39
Peso formulazione 615.39
Percent Purity 98.08%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only