Learn More
Trametinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494338
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16494338
Marca: Medchem Express HY10999
MedChemExpress Trametinib (GSK1120212; JTP-74057) is an orally active MEK inhibitor that inhibits MEK1 and MEK2 with IC50s of about 2 nM. Trametinib activates autophagy and induces apoptosis.
Trametinib (GSK1120212
Specifica
Materiale o nome chimico Trametinib
CAS 871700-17-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H23FIN5O4
Quantità 10 mg
Sinonimo GSK1120212 JTP-74057
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (40.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(NC1=CC=CC(N(C2=O)C(C(C(N2C3CC3)=O)=C(N4C)NC5=CC=C(C=C5F)I)=C(C4=O)C)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 615.39
Peso formulazione 615.39
Percent Purity 98.08%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.